Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-885-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
form
aqueous glycerol solution
specific activity
≥5 units/mg protein (Lowry)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Wird bei der Vorbereitung von Pflanzenprotoplasten für den Zellwandaufschluss vor der Isolation von Organellen eingesetzt.
Pectinase P0690 is a natural pectinase (polygalacturonase) produced by Aspergillus niger. This enzyme breaks down pectin found in the middle lamella of plant cell walls. Pectinase helps facilitate the maceration of plant materials and extraction processes including organelle preparation.
Physical form
Solution in 40% glycerol
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of galacturonic acid from polygalacturonic acid per min at pH 4.0 at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pektinase aus Aspergillus niger
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?