Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15N5O7PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
solid
packaging
pkg of 10 μmol
color
white
solubility
H2O: ~10 mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4C(=O)N5C=C(NC5=Nc34)c6ccccc6
InChI
1S/C18H16N5O7P.Na/c24-13-14-11(7-28-31(26,27)30-14)29-17(13)23-8-19-12-15(23)21-18-20-10(6-22(18)16(12)25)9-4-2-1-3-5-9;/h1-6,8,11,13-14,17,24H,7H2,(H,20,21)(H,26,27);/q;+1/p-1/t11-,13-,14-,17-;/m1./s1
InChI key
IGIOCJJIGJLGKR-TZNCIMHNSA-M
Biochem/physiol Actions
cGMP-dependent protein kinase (PKG I and PKG II) activator. Potent membrane permeant activator of both isozymes I α and I β of cGMP-dependent protein kinase. Common stimulators such as 8-Br-cGMP or 8-pCPT-cGMP mainly activate kinase subtype Iα.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?