Merck
P0415
Kaliumcyanid-14C
solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K14CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K][14CH2]C#N
InChI
1S/C2H2N.K/c1-2-3;/h1H2;/i1+2;
InChI key
IJAJWWZKTPVZIH-DEQYMQKBSA-N
Packaging
Sealed ampule
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)