Direkt zum Inhalt
P0251
Phenolphthalein-disulfat Trikaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H13O11S2K3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
646.77
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].OC(c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1)(c2ccc(OS([O-])(=O)=O)cc2)c3ccccc3C([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)