Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2O4 · 2NH3 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.11
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-202-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenSMILES string
N.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?