Fortfahren mit
O3129
N-Octanoyl-N-Methylglucamin
≥97% (GC)
Synonym(e):
MEGA-8, N-(D-Glucityl)-N-methyloctanamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 519,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.090,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H31NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.41
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5816747
€ 519,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
mol wt
321.41 g/mol
color
white
CMC
58 mM (20-25°C)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C15H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-13(20)16(2)9-11(18)14(21)15(22)12(19)10-17/h11-12,14-15,17-19,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,14+,15+/m0/s1
InChI key
SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
Application
N-Octanoyl-N-methylglucamine has been used in a study to assess disordered the N-terminus of PKA. [1] It has also been used in a study to investigate the usefulness of sugar surfactants as solubilizing agents in parenteral formulations. [2]
Non-ionic detergent used for the solubilization of proteins
Biochem/physiol Actions
Water soluble detergent with high solubilising power and non-denaturating properties. Readily removed by dialysis.; Does not interfere with the monitoring of proteins at 280 nm.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N11388.18318M9179
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥97% (GC)
assay
≥98%
assay
-
assay
99.0-100.5% dry basis
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
-
mol wt
321.41 g/mol
mol wt
335.44 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
1000 g/L
solubility
water: soluble
CMC
58 mM (20-25°C)
CMC
19-25 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)