Merck
O3000
Sigma-Aldrich
Orotsäure Natriumsalz
Synonym(e):
6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, Uracil-6-carboxylic acid
About This Item
Lineare Formel:
C5H3N2O4Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
SMILES String
[Na+].Oc1cc(nc(O)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
InChIKey
ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)