Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.46
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~99% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC\C=C\CCCCCCCCCCCC(O)=O
Packaging
Sealed ampule under argon.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?