Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 280,00 |
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 401,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Octreotide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N1
InChI
1S/C49H66N10O10S2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64)/t28-,29-,34-,36+,37+,38-,39-,40+,41+,42+/m1/s1
InChI key
DEQANNDTNATYII-OULOTJBUSA-N
Gene Information
human ... SSTR1(6751), SSTR2(6752), SSTR3(6753), SSTR4(6754), SSTR5(6755)
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... SSTR1(6751), SSTR2(6752), SSTR3(6753), SSTR4(6754), SSTR5(6755) | Gene Information human ... SSTR1(6751), SSTR2(6752), SSTR3(6753), SSTR4(6754), SSTR5(6755) | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?