Fortfahren mit
N7779
Nojirimycin bisulfite
solid, ≥98% (TLC)
Synonym(e):
5-Amino-5-deoxyglucopyranose bisulfite, Nojirimycin 1-sulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.23
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
€ 210,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nojirimycin bisulfite microbial, solid
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1N[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO7S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
PLICPKOWHZITQE-DVKNGEFBSA-N
Application
Inhibitor of β-glucosidase.
Inhibitor of β-glucosidases with about the same spectrum as parent nojirimycin, but 3- to 4-fold lower activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14580A5575402088
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)