N6908
Synonym(e):
Ham’s F-10
Eigenschaften
Nährstoffmischung F-10 aus Schinken, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
400
sterile-filtered
liquid
cell culture | mammalian: suitable
endotoxin, tested
L-glutamine: yesHEPES: nosodium pyruvate: 0.11 g/LNaHCO3: yesphenol red: yes
ambient
2-8°C
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
Nährstoffmischung F-10 aus Schinken
N2147
N8641
Ham′s F-12 Nährstoffmischung
N6013
HEPES: 20 mML-glutamine: nosodium pyruvate: 0.11 g/Lphenol red: yesNaHCO3: no
L-glutamine: nosodium pyruvate: 0.11 g/LNaHCO3: yesphenol red: yesHEPES: yes
HEPES: nophenol red: yesL-glutamine: nosodium pyruvate: 0.11 g/LNaHCO3: yes
Explore all of our products under Nährstoffmischung F-10 aus Schinken
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Verwandte Kategorien
Zellkulturmedien & Puffer
Klassische Medien & Puffer
Molekularbiologie und funktionelle Genomik
Zellkultur und -analyse