Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O4S · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-653-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
crystalline
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)[C@@H]3CCCN3Sc4ccccc4[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C11H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;14-11(15)9-5-3-7-12(9)18-10-6-2-1-4-8(10)13(16)17/h11-13H,1-10H2;1-2,4,6,9H,3,5,7H2,(H,14,15)/t;9-/m.0/s1
InChI key
CRIOJTHVCCENRP-NPULLEENSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?