Merck
N6255
β-Nicotinamid-adenin-dinucleotid-phosphat–Agarose
saline suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
saline suspension
extent of labeling
2-4 μmol per mL
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
ribose hydroxyls
matrix spacer
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
storage temp.
2-8°C
Application
NADP-agarose is used for protein chromatography, affinity chromatography and nucleotide/coenzyme resins. NADP-agarose has been used to evaluate macroporous scaffolds for bone tissue engineering for biomedical applications.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, enthält 0.02% Thiomersal
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)