Merck
N5503
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-hydroxyproline (dicyclohexylammonium) salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O5S · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC3C[C@H](N(C3)Sc4ccccc4[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H12N2O5S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;14-7-5-9(11(15)16)12(6-7)19-10-4-2-1-3-8(10)13(17)18/h11-13H,1-10H2;1-4,7,9,14H,5-6H2,(H,15,16)/t;7?,9-/m.0/s1
InChI key
APVXEQLZSRIUHG-HZSUOFROSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)