Merck
N5378
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt
powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2O4S · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.54
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-651-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C8H8N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-8(12)5-9-15-7-4-2-1-3-6(7)10(13)14/h11-13H,1-10H2;1-4,9H,5H2,(H,11,12)
InChI key
QHKBANTYLBSWKY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt is the stable NPS derivative of glycine.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)