Direkt zum Inhalt
N5254
Neuraminidase-Agarose aus Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VI-A, ammonium sulfate suspension
Synonym(e):
Acylneuraminyl-Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
20-60 units/g agarose
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type VI-A
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
20-60 units/g agarose
extent of labeling
0.6-1.8 units per mL gel, 20-60 units per g agarose
matrix
beaded agarose
storage temp.
2-8°C
General description
Neuraminidase enzymes are glycoside hydrolase enzymes that catalyze hydrolysis of terminal sialic acid residues. The most well-known are the viral nearamidases, which promote influenza virus release.
Application
Agarose-linked neuraminidase from Clostridium perfringens can be used for the detection of total and desialylated sex hormone-binding globulin in human serum samples.
Neuraminidase from Clostridium perfringens has been used in a study to assess a genetic polymorphism of human serum glycoprotein (inter-α-trypsin-inhibitor). It has also been used in a study to investigate the inhibition of neuraminidase by chemically sulphated glycopeptides.
Physical form
Suspension in 2.0 M (NH4)2SO4-Lösung, pH 7.0
Preparation Note
Hergestellt aus Neuraminidase, Typ VI
Other Notes
1 U setzt 1.0 μmol N-Acetylneuraminsäure pro Minute bei pH 5.0 und 37 °C frei unter Verwendung von NAN-Lactose oder Rinder-Submaxillary Muzin, sofern nicht anders angegeben. Die Preise basieren auf Einheiten mit NAN-Lactose als Substrat.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)