Fortfahren mit
N4779
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid
≥98%, chloride channel blocker, solid
Synonym(e):
NPPB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 405,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 37 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1NCCCc2ccccc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-16(20)14-11-13(18(21)22)8-9-15(14)17-10-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,8-9,11,17H,4,7,10H2,(H,19,20)
InChI key
WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent chloride channel blocker.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chloride Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
484100P5234B8279
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
ethanol: 3 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: 37 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, warm ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble 37 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
ethanol: 7 mg/mL, H2O: insoluble
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)