Direkt zum Inhalt
N4159
NCS-382 hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,7,8,9-Tetrahydro-5-hydroxy-6H-benzocyclohepten-6-ylidene acetic acid monosodium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13O3Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.23 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: 22 mg/mL
SMILES string
O.[Na+].OC1C(\CCCc2ccccc12)=C\C([O-])=O
InChI
1S/C13H14O3.Na.H2O/c14-12(15)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)13(10)16;;/h1-2,4,7-8,13,16H,3,5-6H2,(H,14,15);;1H2/q;+1;/p-1/b10-8+;;
InChI key
FCHWTCFJPQOCCJ-PIHABLKOSA-M
Biochem/physiol Actions
γ-Hydroxybutyrate (GHB) receptor antagonist; anti­convulsant.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)