Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.06
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
246-468-1
Beilstein/REAXYS Number:
607167
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
Packaging
Packaged under Argon and sealed with PTFE-faced septum.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?