Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12N3O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.28
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
223-389-0
Beilstein/REAXYS Number:
1898010
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?