Fortfahren mit
N2126
Neostigmin-Methylsulfat
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethylcarbamoyloxy)-N,N,N-trimethylanilinium-methylsulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,90
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H22N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-109-5
MDL number:
Form:
solid
€ 34,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
OSZNNLWOYWAHSS-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ACHE(43)
Biochem/physiol Actions
Reversibler Inhibitor der Acetylcholinesterase, der die Blut-Hirn-Schranke nicht überquert.
Reversibler Inhibitor der Acetylcholinesterase; ähnlich zu Eserin, überquert aber nicht die Blut-Hirn-Schranke.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N20011460000N0550000
form
solid
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
human ... ACHE(43)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neostigmin-Methylsulfat
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)