Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution
storage temp.
2-8°C
Application
For the manual determination of most primary and secondary amines and amino acids.
Not intended for use as a chromatography spray or dipping reagent.
Not intended for use as a chromatography spray or dipping reagent.
Other Notes
Ninhydrin and hydrindantin in DMSO and lithium acetate buffer, pH 5.2.
Disclaimer
For best results, store under nitrogen in the refrigerator after use.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?