Merck
N0659
Noxiustoxin
≥95% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
4195 Da
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Blocks voltage-gated potassium channels.
Preparation Note
Solubilize in 10 mM Tris, pH 7.5, containing 100 mM sodium chloride, 0.1% bovine serum albumin, and 1 mM EDTA
Other Notes
Originally isolated from Heteropoda venatoria
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)