Direkt zum Inhalt
N0254
Ethyl nonadecanoate
~99%
Synonym(e):
Nonadecanoic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H42O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.56
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)