Fortfahren mit
MTCR2200
MTC Bio Cryo Storage Box With Hinged Lid
polycarbonate, to hold, 100 x cryovials
Synonym(e):
freezer storage, MTC Bio R2200, low termperature rack, plastic tube storage, tube rack
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
MTC Bio R2200
Feature:
to hold 100 x cryovials
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 5 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polycarbonate
feature
to hold 100 x cryovials
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio R2200
parameter
-196-+121 °C temp. range
L × W × H
5.25 in. × 5.25 in. × 2 in.
General description
Cryo storage box, 81 place (9 x 9), polycarbonate, with hinged lid, 5/pk
Ultra-low temperature storage boxes designed to hold 1.2mL to 2.0mL cryogenic storage vials. An excellent and long-lasting replacement for cardboard boxes, they are fully autoclavable and can withstand temperatures ranging from -196° to +121°C. They are compatible with all standard 5.25 inch (133mm) freezer racks. Clear lids are hinged and have printed indexing for sample identification purposes.
Features and Benefits
  • Polycarbonate, withstand -196°C
  • Convenient hinged lid
  • Unique barcode on every box
  • Includes drainage slots for LN2
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)