Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio R1010
Feature:
to hold 96 x 0.2 mL tubes
Material:
orange , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
orange , polypropylene
feature
to hold 96 x 0.2 mL tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1010
L × W × H
5.0 in. × 3.3 in. × 1.2 in.
General description
Rack, PCR, 96x0.2ml, with lid, 5/pk
Suitable for refrigerator and freezer storage as low as -86˚C, these boxes have translucent lids and numbered cavities.
Features and Benefits
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?