Fortfahren mit
MTCP8025
MTC Bio Reservoir
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Synonym(e):
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder, MTC Bio R1010
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC Bio P8025
Capacity:
25 mL
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea (bulk bag)
manufacturer/tradename
MTC Bio P8025
capacity
25 mL
General description
Reservoir, 25ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Features and Benefits
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio Reservoir
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)