Fortfahren mit
MTCC3175N
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
for use with 2.0 mL microtubes MTCC3172, neutral, pack of 1000 ea
Synonym(e):
centrifuge tube, screw-cap tube, MTC Bio C3175-N, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Material:
neutral , polypropylene , round
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
neutral , polypropylene , round
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio C3175-N
General description
Screw cap for 2.0mL microtube MTC3172-1000EA, natural colour, non-sterile, with installed O-ring, Bag of 1000 caps.
Application
  • General laboratory research
  • Diagnostic / Reagent packaging
Features and Benefits
  • leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
Legal Information
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)