Fortfahren mit
MSQC17
SILuLite SigmaMAb Rituximab Monoclonal Antibody
recombinant, expressed in CHO cells
Synonym(e):
Mass spectrometry standard, Rituximab
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41105331
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
1
€ 273,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solid
suitability
suitable for mass spectrometry
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SigmaMAb Rituximab (MSQC17) was designed to be a standard for the analysis of Rituximab monoclonal antibodies using mass spectrometry. A heavy labeled version is available as SILuMab Rituximab (MSQC13).
SigmaMAb Rituximab is for R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Application
SILu Lite SigmaMAb Rituximab Monoclonal Antibody has been used to study its anticancer effects by antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) mechanism.[1]
Other Notes
SigmaMab Rituximab Heavy Chain:
QVQLQQPGAELVKPGASVKMSCKASGYTFTSYNMHWVKQTPGRGLEWIGAIYPGNGDTSYNQKFKGKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCARSTYYGGDWYFNVWGAGTTVTVSAASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKAEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMab Rituximab Light Chain:
QIVLSQSPAILSASPGEKVTMTCRASSSVSYIHWFQQKPGSSPKPWIYATSNLASGVPVRFSGSGSGTSYSLTISRVEAEDAATYYCQQWTSNPPTFGGGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSQC13MSQC11MSQC4
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
-
description
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
-
suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)