The exact number of times the May Grunwald solution can be reused varies depending on factors such as the number of slides stained for each use, temperature, humidity, and exposure to air. Users are expected to evaluate the stain quality for each batch of slides stained and change the solution once the stain quality diminishes. It's important not to return a used working solution back to the stock bottle; instead, used solutions should be stored tightly capped in another bottle, ensuring the cap is always tightly closed to prevent evaporation of methanol and water pickup from the air, which can cause the stain to precipitate out of solution.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under May-Grünwald-Färbung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
how many times the May-Grunwald stain can be reused before it loses its effectiveness in staining.