Fortfahren mit
MBD0058
Phosphate Buffered Saline
1X solution, liquid, pH 7.5, microbial DNA free
Synonym(e):
PBS
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41141527
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphate Buffered Saline, DNase free, microbial DNA free, 1X solution, pH 7.5
Quality Segment
form
liquid
specific activity
(Microbial DNA free buffer)
packaging
pkg of 5X1 mL, pkg of 1 mL
input
general use null
pH
7.5
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride, potassium chloride and potassium phosphate.
Application
Phosphate buffered saline, DNA and DNase free can be used to resuspend Metapolyzyme, DNA free (MAC4LDF) or other lytic enzyme preparations used before DNA extraction. It is supplied in convenient ready-made, liquid form, in 1 mL tubes suitable for UV irradiation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffered Saline
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)