Merck
M9938
MTSEA Biotin-XX
>95% (TLC)
Synonym(e):
2-((6-((6-((Biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)hexanoyl)amino)ethyl methanethiosulfonate, MTSEA-Biotincapcap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H45N5O6S3
Molekulargewicht:
607.85
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>95% (TLC)
mol wt
607.87
color
white
solubility
DMF: >10 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Application
Thiol-reactive reagents for labeling proteins at cysteine residues to study structure and function,
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)