Fortfahren mit
M9436
Greiner-CELLSTAR®-96-Well-Platten
round bottom clear wells, pack of 100, lid: no
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 650180
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Feature:
lid: no
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650180
size
96 wells
well volume
323 μL
well working volume
40-280 μL
General description
Für optimale Zellanhaftung behandelte Gewebekultur. Nichtpyrogen durch LAL-Methode auf <0,06 EU/mL.
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Application
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, with lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.200 μm.
Legal Information
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9311M3562M9561
description
round bottom clear wells, pack of 100, lid: no
description
round bottom clear wells, lid: no, pack of 100
description
size 96 wells, round bottom clear wells, lid, case of 60
description
V-bottom clear wells, lid: no
manufacturer/tradename
Greiner 650180
manufacturer/tradename
Greiner 650160
manufacturer/tradename
Greiner 650185
manufacturer/tradename
Greiner 651160
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid
feature
lid: no
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
V-bottom clear wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
packaging
pack of 100
packaging
pack of 100
packaging
case of 60
packaging
pack of 100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner-CELLSTAR®-96-Well-Platten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)