Fortfahren mit
M9015
Malachitgrün Oxalat
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder or crystals
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbeniumoxalat, Echtgrün
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 282,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N2 · C2HO4 · 0.5C2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.50
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
219-441-7
Beilstein/REAXYS Number:
3644550
Colour Index Number:
42000
€ 83,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Malachitgrün Oxalat, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, ≥90%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
faint green to very dark green
mp
144-150 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI key
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Malachite Green is a basic dye belonging to the triphenylmethane group. It is required in biology for the staining of microscopic samples, such as plant tissue, yeast and bacteria. The malachite green method is a sensitive method for the detection of released phosphate.[1]
Application
Zertifiziert für den Einsatz als Gegenfärbung für in Paraffin eingebettetes botanisches Material, als Sporenfarbstoff für Bakterien nach der Methode von Schaeffer und Fulton.
Malachite Green oxalate salt has been used for phosphate quantification.[2]
Malachite Green oxalate salt has been used:
  • in the preparation of Alexander staining solution for cell viability test
  • in malachite green-ammonium molybdate assay for determining the adenosine triphosphatase (ATPase) activity of binding immunoglobulin protein (BiP)
  • as a hydrophobic ion, to study the label-free molecular transport in the living cell membranes of Escherichia coli in real time by second-harmonic generation (SHG) method[3]
Other Notes
The molecular mass of malachite green oxalate is expressed as either:
927.00 g/mol - the mass of 2 mol malachite green + 2 mol monohydrogen oxalate + 1 mol dihydrogen oxalate, or
463.50 g/mol - the mass of 1 mol malachite green + 1 mol monohydrogen oxalate + 0.5 mol dihydrogen oxalate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M68804639638978
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
faint green to very dark green
color
metallic green
color
-
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
form
-
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malachitgrün Oxalat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)