Fortfahren mit
M8690
Methyl pristanate
≥99% (GC), liquid
Synonym(e):
Methyl 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.53
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
MDL number:
assay
≥99% (GC)
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Biochem/physiol Actions
Methyl branched fatty acid intermediate of pristanic acid, which is involved in peroxisomal disorders.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)