Fortfahren mit
M8628
α-Methyl-DL-histidin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11N3O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.10
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
SMILES string
Cl.CC(N)(Cc1cnc[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-7(8,6(11)12)2-5-3-9-4-10-5;/h3-4H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI key
AABZGRFLFXCQEY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)