Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 143,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
218-901-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
InChI key
WECGLUPZRHILCT-HZJYTTRNSA-N
Biochem/physiol Actions
Monolinolein (1-Linoleoyl-rac-glycerol) is used in the development of pH-responsive lyotropic liquid crystals for controlled drug delivery.
Packaging
Sealed ampule.
Disclaimer
Some decomposition may occur on storage or in solution.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?