Merck
M7406
Methyl 12-methyltridecanoate
≥98% (capillary GC)
Synonym(e):
12-Methyltridecanoic acid methyl ester, Methyl isomyristate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.40
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCC(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)