Direkt zum Inhalt
M6389
Decyl methanesulfonate
liquid
Synonym(e):
Methanesulfonic acid decyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H24O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.37
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOS(C)(=O)=O
Packaging
Sealed ampule.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)