Direkt zum Inhalt
M5168
Magnesiumperchlorat
ACS reagent, passes test for moisture absorption
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Mg(ClO4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.21
EC Number:
233-108-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
impurities
≤0.005 meq/g Titratable free acid, ≤0.025 meq/g Titratable base
loss
≤8% loss on drying, 190°C
suitability
passes test for moisture absorption
SMILES string
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
InChI key
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumperchlorat
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)