Merck
M4901
4-O-(2-O-Methyl-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
Synonym(e):
2′-O-Methyllactose, 2-Me-β-D-Gal-[1→4]-D-Glc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.32
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)