Merck
M4004
N2-Methylguanosine
~95%
Synonym(e):
m2G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.27
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-12-11-14-8-5(9(20)15-11)13-3-16(8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15,20)
InChI key
SLEHROROQDYRAW-UHFFFAOYSA-N
Application
N2-Methylguanosine (m2is used to characterize and study the metabolism of naturally occurring methylated guanosine in RNAs.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)