Fortfahren mit
M3529
L-Methionine p-nitroanilide
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.32
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Produktname
L-Methionine p-nitroanilide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15N3O3S/c1-18-7-6-10(12)11(15)13-8-2-4-9(5-3-8)14(16)17/h2-5,10H,6-7,12H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChI key
PLBWRAWSHVJPTL-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
L-Methionine p-nitroanilide is a hMetAP2 substrate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)