Merck
M3528
Morphine 6-β-D-glucuronide hydrate
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
M6G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27NO9 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
497.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H][C@]2(O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C=C[C@@]3([H])[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@]2([H])[C@]3(CCN4C)c56
InChI
1S/C23H27NO9.2H2O/c1-24-7-6-23-10-3-5-13(31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30)20(23)32-18-12(25)4-2-9(14(18)23)8-11(10)24;;/h2-5,10-11,13,15-17,19-20,22,25-28H,6-8H2,1H3,(H,29,30);2*1H2/t10-,11+,13-,15-,16-,17+,19-,20-,22+,23-;;/m0../s1
InChI key
NRBQUVXMCUQJPZ-WFLHAITMSA-N
Biochem/physiol Actions
Major metabolite of morphine that is a potent μ−opioid receptor agonist.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)