Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.14
EC Number:
228-108-5
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
171507
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmp
≥300 °C
SMILES string
CN1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
InChI key
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?