Merck
M3152
Methoxypolyethylenglykol succinat-N-succinimidylester
~50%, mol wt ~5,000
Synonym(e):
O-Methyl-O′-succinylpolyethylenglykol 5′000 N-succinimidylester, PEG-succinimidyl-succinat, mono-Methyl-polyethylenglykol 5′000 succinat-N-succinimidylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
~5,000
concentration
~50%
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C11H15NO7/c13-5-6-18-7-8(14)1-4-11(17)19-12-9(15)2-3-10(12)16/h13H,1-7H2
InChI key
OVPTZXRXNNJKSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
For protein modification. May improve solubility and extend biological lifetime.
Other Notes
Shearwater Polymers Produkt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)