Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,90 |
Über diesen Artikel
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
- to promote root development for internode stem suckers
- to promote shoot growth for the calluses
- for low nitrogen (LN) treatment, for the growth of Arabidopsis thaliana
Preparation Note
With the macro- and micronutrients described by Murashige and Skoog (1962).
Media Formulation
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form fine powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?