Fortfahren mit
M2786
3-Maleimidobenzoesäure N-hydroxysuccinimid-Ester
crystalline
Synonym(e):
MBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.25
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1505254
Form:
crystalline
€ 84,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystalline
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
DMSO: ≤20 mg/mL
functional group
NHS ester, maleimide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(C2=CC=CC(N3C(C=CC3=O)=O)=C2)=O)=O
InChI
1S/C15H10N2O6/c18-11-4-5-12(19)16(11)10-3-1-2-9(8-10)15(22)23-17-13(20)6-7-14(17)21/h1-5,8H,6-7H2
InChI key
LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
kann die Zugabe von Lösungsmittel zum Kopplungspuffer erfordern von wenigsten 5%, um die Löslichkeit zu erhalten
Application
3-Maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester has been used:
  • in the fixation of pollen in Arabidopis
  • as a component of Murashige and Skoog (MS) medium to stabilize F-actin in Eucalyptus root hairs
  • in the fixation of F-actin labelled pollen tubes of Lilium davidii
3-Maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester (MBS) has been used as a protein cross-linker. It has been used for the stabilization of actin filaments in plant tissue samples.
Heterobifunctional crosslinking reagent reactive toward primary amine and sulfhydryl. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.0, followed by coupling to compounds containing sulfhydryl by thioether at same pH. Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates.
Biochem/physiol Actions
3-Maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide is used as a fixative for the preservation of pollen tube F-actin distribution. It imposes less damage when used on pollen tubes.
Other Notes
The aryl maleimide is less stable than alkyl maleimide linkers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S18851.37074444896
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
solubility
DMSO: ≤20 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, aqueous buffer: slightly soluble (may require 5-10% organic solvent in coupling mixture.)
solubility
80 g/L
solubility
water: 5 mg/mL
mp
175-177 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C
mp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
form
crystalline
form
powder
form
-
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)