Fortfahren mit
M2449
MB-3
≥95% (HPLC), Gcn5 HAT inhibitor, powder
Synonym(e):
γ-butyrolactone, Butyrolactone 3, (2R,3S)-rel-4-Methylene-5-oxo-2-propyltetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 795,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O4
Molekulargewicht:
184.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MB-3, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC[C@H]1OC(=O)C(=C)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
SRQUTZJZABSZRQ-RQJHMYQMSA-N
Application
MB-3 has been used as a general control non-repressible 5 (GCN5) inhibitor:
  • to study its effects on lamin A/C-associated pY19-Cav-2-mediated histone H3 acetylations[1]
  • to analyze its effects on the growth of Arabidopsis thaliana seedlings[2]
  • to study its effects on craniofacial chondrocyte maturation[3]
Biochem/physiol Actions
MB-3 can modify the gene expression in murine embryonic stem cells as well as yeast.[4] It hinders the acetyltransferase activity of general control non-repressible 5 (GCN5) by binding to acetyl CoA pocket present in GCN5.[3]
MB-3 is a Gcn5 HAT (Histone Acetyltransferase) inhibitor; anti-inflammatory, anti-carcinogenic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0497C5490SML0730
C75 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C5490
C75
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)