Fortfahren mit
M1514
Nω-Methyl-5-hydroxy­trypt­amine oxalate salt
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Nω-Methylserotonin oxalate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
€ 472,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O · C2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
€ 202,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CNCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C11H14N2O.C2H2O4/c1-12-5-4-8-7-13-11-3-2-9(14)6-10(8)11;3-1(4)2(5)6/h2-3,6-7,12-14H,4-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
DYOZWAJOUTVNAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Serotonin receptor ligand.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1255H45132SML1484
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)